MABN642
Anti-GST Omega 1 (GSTO1), clone 1H10.1 Antibody
clone 1H10.1, from mouse
Sinónimos:
Glutathione S-transferase omega-1, GSTO-1, Glutathione S-transferase omega 1-1, GSTO 1-1, Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase, Monomethylarsonic acid reductase, MMA(V) reductase, S-(Phenacyl)glutathione reductase, SPG-R, GST Omega 1 (GSTO1)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H10.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTO1(9446)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GST Omega 1 (GSTO1) in 200 µg of human heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable