MABN318
Anti-Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase Antibody/TMPAP, clone 3G10.1
clone 3G10.1, from mouse
Sinónimos:
Prostatic acid phosphatase, PAP, 5′-nucleotidase, 5′-NT, Ecto-5′-nucleotidase, Thiamine monophosphatase, Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase, TMPase, ACPP, TMPAP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G10.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACPP(55)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected this antibody detected Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase/TMPAP in 200 µg of human prostate tumor tisssue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable