MABN2295
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rat monoclonal, 2E9
Sinónimos:
ABPP, APPI, APP, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Amyloid beta A4 protein Antibody, clone 2E9, clone 2E9, from rat
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E9, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunofluorescence applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunoprecipitation applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Amyloid beta A4 protein in 10 µg of human Ntera-2 cell lysate
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable