MABN2285M
Anti-Prion Protein Antibody, clone POM1
clone POM1, from mouse
Sinónimos:
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
POM1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Prnp(19122)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunofluorescence applications (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunohistochemistry applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunoprecipitation applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
ELISA Analysis: A representative lot detected Prion Protein in ELISA applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody this antibody detected PrP in Brain homogenate from a Tga20 mouse overexpressing Prnp versus brain homogenate from a ZH3/ZH3 control mouse lacking Prnp.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable