MABN1805
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, 9C4
Sinónimos:
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-alpha-Synuclein Antibody, clone 9C4, clone 9C4, from mouse
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9C4, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected alpha synuclein in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable