MABF512
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), APC-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
APC-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M1/70, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2bκ
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAM(3684)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable