MABF466
Anti-KLRG1 Antibody (mouse), PE, clone 2F1
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
Sinónimos:
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
About This Item
origen biológico
hamster (Syrian)
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F1, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Klrg1(50928)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad