MABF376
Anti-CD11c Antibody (mouse), PE-Cy7, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinónimos:
Integrin alpha-Xl, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
conjugado
PE-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N418, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Itgax(16411)
Descripción general
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable