MABF356
Anti-CD45RO (human) Antibody, FITC, clone UCHL1
clone UCHL1, from mouse, FITC conjugate
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45, CD45RO
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
UCHL1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunohistochemistry. (Yamada M, et al.1996.;Sakkas LI, et al. 1998.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunoprecipitation. (Ponsford M, et al. 2001.)
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 20 μL of this antibody detected CD45RO in one million human peripheral blood lymphocytes.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable