MABE915
Anti-Mi-2β Antibody, clone 2G8
clone 2G8, from mouse
Sinónimos:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G8, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHD4(1108)
Descripción general
Aplicación
ChIP-seq: A representative lot of this antibody used as part of an antibody cocktail of consisting of Anti-Mi-2β clones 2G8, 16G4 and 17H11 (cat. no. MABE915, MABE914, and MABE920 respectively) was reported to work in ChIP-seq (see Zhang, J., et al 2012).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable