MABE224
Anti-ZFX Antibody, clone 3E8.1
clone 3E8.1, from mouse
Sinónimos:
Zinc finger X-chromosomal protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E8.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZFX(7543)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZFX in 200 µg of HeLa nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2