MABD129
Anti-PRDM1 Antibody, clone 5E7
ascites fluid, clone 5E7, from mouse
Sinónimos:
PR domain zinc finger protein 1, BLIMP-1, Beta-interferon gene positive regulatory domain I-binding factor, PR domain-containing protein 1, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PRDI-BF1, PRDI-binding factor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDM1(639)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PRDM1 in Raji, L1210, and TPH-1 cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Raji, L1210, and TPH-1 cell lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable