MABC1731
Anti-B7-H3 (CD276) Antibody, clone 376.96
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
376.96
monoclonal
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, human, mouse
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Modo de acción
| inhibits
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected B7-H3 (CD276) in one million SK-OV-3 cells.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable