MABC141
Anti-IDH1 Antibody, clone 12D6.1
clone 12D6.1, from mouse
Sinónimos:
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDH, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
12D6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IDH1(3417)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected IDH1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1