MABC1191
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody, clone ARN1
clone ARN1, from mouse
Sinónimos:
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ARN1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC5A5(6528)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Immunohistochemistry applications (Tazebay, U.H., et. al. (2000). 6(8):871-8).
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in MDCK cells transduced with human WT Sodium-Iodide Symporter (NIS).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable