MABC1035
Anti-Gremlin-1 Antibody, clone 2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
Sinónimos:
Cell proliferation-inducing gene 2 protein, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1, DAN domain family member 2, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, Increased in high glucose protein 2, IHG-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H1.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GREM1(26585)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Gremlin-1 recombinant protein.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1