MAB88917
Anti-Vitronectin Antibody, clone 8E6(LJ8)
clone 8E6(LJ8), Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Serum spreading factor, S-protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E6(LJ8), monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VTN(7448)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Immunocytochemistry: 5-20 μg/mL
ELISA: 5-20 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable