MAB8878
Anticuerpo anti-Cdk1, clon A17.1.1
clone A17.1.1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
p34cdc2, CDC2
About This Item
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A17.1.1, monoclonal
species reactivity
human, Xenopus, mouse, rat, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cdk1(12534)
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
Inmunofluorescencia
Inmunoprecipitación: (Proteína A nativa/desnaturalizada; 2μg/mg de lisado de proteína)
Inmunohistología (formol, 2-4μg/ml durante 30 min a temperatura ambiente)
Cortes de parafina (la tinción requiere recuperación de antígenos).
Inmunoelectrotransferencia
Ensayo de cinasas
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
p34cdc2, una cinasa de serina/treonina, es activada por las ciclinas, presumiblemente por desfosforilación de restos de tirosina. El MAB8878 inhibe la activación de la cinasa p34cdc2 por ciclinas y precipita una cinasa activa.
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
CONTROL POSITIVO:
Células HeLa o NIH3T3. Centro germinal en una amígdala o ganglio linfático reactivo. Su ubicación celular es predominantemente nuclear, con cierta tinción citoplásmica.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c