Documentos
MAB880-A
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-HIV, p24, clon 7A8.1
clone 7A8.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7A8.1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... TARBP1(6894)
Specificity
Proteína central p24. No se observó reactividad cruzada con otras proteínas del VIH.
Immunogen
Aislada p24 de células humanas infectadas por el VIH (nativo).
Epítopo: P24
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-HIV, p24, clon 7A8.1, es un anticuerpo contra el VIH para utilizar en IC y WB.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Western Blot (1:100) o inmunoperoxidasa o inmunofluorescencia en tejido humano (1:100).
Los anticuerpos no son neutralizantes. Para una dilución mayor, debe utilizarse un medio que contenga proteínas u otro medio estabilizador. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Linkage
Sustituye a: MAB882
Physical form
Presentación: Purificada
Purificado. Se suministra en Tris Cl 0,05 M, pH 8,0.
Storage and Stability
Mantener a 4°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shilpi Sharma et al.
Journal of virology, 93(11) (2019-03-15)
The cellular protein bone marrow stromal antigen-2 (BST-2)/tetherin acts against a variety of enveloped viruses by restricting their release from the plasma membrane. The HIV-1 accessory protein Vpu counteracts BST-2 by downregulating it from the cell surface and displacing it
Rui Liu et al.
The Journal of infectious diseases, 208(8), 1221-1230 (2013-07-16)
Many chronic human immunodeficiency virus (HIV) patients suffer from gastric complaints, including gastric tuberculosis and coinfection of other pathogens. Recent work has demonstrated that a variety of nonimmune cells can act as viral reservoirs, even at the early stage of
Envelope proteins of spleen necrosis virus form infectious human immunodeficiency virus type 1 pseudotype vector particles, but fail to incorporate upon substitution of the cytoplasmic domain with that of Gibbon ape leukemia virus.
Stitz, J; Wolfrum, N; Buchholz, CJ; Cichutek, K
The Journal of General Virology null
John D Lapek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 16(8), 1447-1461 (2017-06-14)
The mechanisms by which human immunodeficiency virus (HIV) circumvents and coopts cellular machinery to replicate and persist in cells are not fully understood. HIV accessory proteins play key roles in the HIV life cycle by altering host pathways that are
Anje Sporbert et al.
PloS one, 8(5), e64023-e64023 (2013-05-24)
This study describes a simple technique that improves a recently developed 3D sub-diffraction imaging method based on three-photon absorption of commercially available quantum dots. The method combines imaging of biological samples via tri-exciton generation in quantum dots with deconvolution and