MAB5602
Anti-Otx1 Antibody
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
ferret, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OTX1(5013)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry on rat brain tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable