MAB5446
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RMO-24
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, tail domain (Phosphate dependent), clone RMO-24, ascites fluid, clone RMO-24, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RMO-24, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry. The antibody has been used successfully on Bouin′s and alcohol-fixed paraffin-embedded or frozen tissue sections. Formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections require pretreatment with trypsin.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Control: Brain
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable