Key Documents
MAB5260Z
Sigma-Aldrich
Anticuerpo contra el factor de crecimiento nervioso, clon 27/21, sin azida
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
NGF, MAB5260
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
27/21, monoclonal
species reactivity
human, rat, bovine, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Specificity
Reacciona específicamente con la subunidad beta del NGF de ratón, tanto en la forma 2,5S como en la 7S.
Immunogen
Forma 2,5 S del NGF de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del factor de crecimiento nervioso utilizando este anticuerpo anti-factor de crecimiento nervioso, clon 27/21, sin azida, validado para emplear en ELISA, NEUT.
El anticuerpo se utiliza para la neutralización del NGF en sistemas de cultivo celular. Además, el anticuerpo se utiliza para inmunosimpatectomía.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neuroquímica y neurotrofinas
Linkage
Sustituye a: 04-1119
Physical form
Inmunoglobulina purificada de ratón en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Conservar durante 6 meses a 2–8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Large-scale production of dsRNA and siRNA pools for RNA interference utilizing bacteriophage phi6 RNA-dependent RNA polymerase.
Aalto, AP; Sarin, LP; van Dijk, AA; Saarma, M; Poranen, MM; Arumae, U; Bamford, DH
RNA null
M Jakobson et al.
Cell death & disease, 4, e777-e777 (2013-08-24)
N-Bak is a neuron-specific BH3-only splice variant of pro-apoptotic Bcl-2 family member Bak. We have shown that its mRNA is stable in the neurons, whereas the protein cannot be detected by antibodies, suggesting a strong translational arrest of the mRNA.
Mikk Raba et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 66-66 (2016-03-26)
Postnatal maturation of the neurons whose main phenotype and basic synaptic contacts are already established includes neuronal growth, refinement of synaptic contacts, final steps of differentiation, programmed cell death period (PCD) etc. In the sympathetic neurons, postnatal maturation includes permanent
Patricia Cassina et al.
Journal of neurochemistry, 93(1), 38-46 (2005-03-19)
Fibroblast growth factor-1 (FGF1 or acidic FGF) is highly expressed in motor neurons. FGF-1 is released from cells by oxidative stress, which might occur from SOD-1 aberrant function in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Although FGF-1 is known to be neuroprotective
E Stener-Victorin et al.
Obesity science & practice, 2(4), 426-435 (2017-01-17)
Insulin sensitivity is ~40% lower in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) than in controls. We tested the hypothesis that 5 weeks of electroacupuncture treatment improves glucose regulation and androgen levels in overweight/obese women with PCOS. Seventeen women with PCOS, aged