MAB4150
Anti-MRP2 Antibody, CT, clone M2 III-6
culture supernatant, clone M2 III-6, Chemicon®
Sinónimos:
cMOAT
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M2 III-6, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... ABCC2(1244)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections; 1:20 on formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues (pretreat with 0.01M citrate, pH 6.0, in dH2O at 100ºC for 5 minutes, repeated 3 times)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2