MAB3750
Anti-LEF-1 Antibody, all isoforms, clone 1C3.1D10
clone 1C3.1D10, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Lymphoid Enhancer Factor 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C3.1D10, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LEF1(51176)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Jurkat cell lysate and human colon adenocarcinoma tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable