MAB2079-AF555
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 555
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HUTS-4, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable