Documentos
MAB1926-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fibronectina, anticuerpo de dominio de unión celular, clon P1H11
clone P1H11, from mouse
Sinónimos:
FN, Cold-insoluble globulin, CIG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
P1H11, monoclonal
species reactivity
human, porcine, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
General description
La fibronectina (UniProt: P02751; también conocida como FN, globulina insoluble en frío, CIG) está codificada por el gen FN1 (también conocido como FN) (ID del gen: 2335) en humanos. La fibronectina está implicada en diversas actividades biológicas, como la adhesión celular, la motilidad celular, la opsonización, la cicatrización de heridas y el mantenimiento de la forma celular. Es esencial para la mineralización de los osteoblastos y participa en la regulación del depósito de colágeno de tipo I por los osteoblastos. La fibronectina suele estar presente como homodímero de subunidades de ~250 kDa, donde las subunidades están conectadas por dos enlaces disulfuro en la región C-terminal. Cada monómero contiene tres unidades repetitivas, que se designan como repeticiones de tipo I, II y III que contienen unos 40, 60 y 90 aminoácidos, respectivamente. La fibronectina plasmática (forma dímera soluble) es segregada por los hepatocitos y la fibronectina celular (formas dímeras o multímeras entrecruzadas) es producida por fibroblastos, células epiteliales y otros tipos de células. La fibronectina celular se deposita como fibrillas en la matriz extracelular. La fibronectina es reconocida por las integrinas alpha5beta1 y alphaVbeta3. El motivo principal de la secuencia de fibronectina para la unión de la integrina es un tripéptido, Arg-Gly-ASP (RGD). Se sabe que mutaciones en el gen FN causan glomerulopatía que se caracteriza por proteinuria, hematuria microscópica e hipertensión, lo que puede llevar a insuficiencia renal terminal.
Specificity
El clon P1H11 detecta la fibronectina en humanos.
Immunogen
Fibronectina plasmática humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la fibronectina en los tejidos renal y cerebelar humanos.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la fibronectina en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Zhang, H., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(1):F91-8.).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la fibronectina en aplicaciones de inmunocitoquímica (Mardilovich, A., et. al. (2006). Langmuir. 22(7):3259-64).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la fibronectina en aplicaciones de inmunocitoquímica (Hofanson, D.M., et. al. (2010). Biomaterials. 31(26):6730-7).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la fibronectina en aplicaciones de inmunocitoquímica (Waterman, R.S., et. al. (2010). PLoS One. 5(4):e10088.).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la fibronectina en aplicaciones de inmunohistoquímica (Carlos, C.P., et. Al (2014). PLoS One. u9(7):e103660).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la fibronectina en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Zhang, H., et. al. (2008). Am J Physiol Renal Physiol. 295(4):F1071-81).
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-fibronectina, dominio de unión celular, clon P1H11, Nº de ref. MAB1926-I, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta la fibronectina humana y se ha probado para utilizar en inmunocitoquímica, inmunohistoquímica (parafina) e inmunoelectrotransferencia.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido de timo humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la fibronectina en 10 µg /ml de lisado de timo humano.
Target description
~270 kDa observados; 262,62 kDa calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shirley Genah et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
The fine control of inflammation following injury avoids fibrotic scars or impaired wounds. Due to side effects by anti-inflammatory drugs, the research is continuously active to define alternative therapies. Among them, physical countermeasures such as photobiomodulation therapy (PBMT) are considered