MAB1273B
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Biotin Conjugate
clone 113-1, from mouse, biotin conjugate
Sinónimos:
Human Mitochondria
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
113-1, monoclonal
reactividad de especies
human (mitochondria protein)
no debe reaccionar con
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs). Evaluated by Immunohistochemistry in human kidney tissue.
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mitrochondria in human kidney tissue.
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Calidad
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable