MAB1137Z
Anti-Insulin Receptor Antibody, α subunit, azide free, clone 47-9
clone 47-9, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD220, MAB1137
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
47-9, monoclonal
reactividad de especies
human, pig, sheep, bovine
no debe reaccionar con
rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
isotipo
IgG1
idoneidad
not suitable for Western blot
not suitable for immunoprecipitation
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INSR(3643)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Antagonist: Blocks insulin action
Does not work in immunoprecipitation {Soos, 1986}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
3T3 cells expressing transfected human insulin receptor
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable