MAB10207-I
Anti-Fusion Glycoprotein of HPIV 3 Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9-4-3, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 60.06 kDa
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEWENTRY(2828653)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunocytochemistry in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Fusion Glycoprotein of HPIV 3 in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fusion Glycoprotein of HPIV-3 in Western Blotting applications (Xie, W., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0136474).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable