Documentos
LSKSIS500
Millipore
Disolución de Inyección Montage, 0,5 l
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
form
liquid
Quality Level
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Montage®
technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
shipped in
ambient
General description
Los kits Montage SEQ proporcionan una limpieza de las reacciones de secuenciación eficiente y sin centrifugación en formatos de 96 y 384 pocillos. La exclusiva tecnología de separación mediante exclusión por tamaño elimina la necesidad de costosas resinas de filtración en gel o columnas de unión-lavado-eluido.
Application
Adecuado para la limpieza de la reacción de secuenciación.
Categoría de investigación
Todas
Storage and Stability
Los reactivos deben conservarse entre 15 °C y 30 °C.
Legal Information
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process