Documentos clave
KZZDG10HH1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
polyester support
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
Longitud
13.2 in.
Anchura
4.2 in.
filtración área
0 m2
Matriz
No Media
Adaptador
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Información legal
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany