Documentos clave
KWL6A04HH3
Millipore
Milligard® LPB 0,2 0.2 µm nominal, cápsula Opticap® XL
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 4, pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Sinónimos:
Opticap XL4 Milligard Low Protein Binding 0.5 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 4
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
19.6 cm (7.7 in.)
Anchura
3.3 in.
longitud nominal del cartucho
4 in. (10 cm)
Diámetro
12.5 cm (4.9 in.)
filtración área
0.2 m2
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
19.6 cm (7.7 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤45 mg/capsule
Matriz
Milligard® LPB
tamaño de poro
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cápsula
Características y beneficios
Presentación: Capa única
Envase
Bolsa doble de apertura fácil
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección de instalación del manual del usuario de las cápsulas OPTICAP® XL y las cápsulas OPTICAP® XLT
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Especificaciones
Grado del filtro: Membranas Milligard® de baja adsorción a proteínas
Ligadura / enlace
Sustituye a: KW06L4HB3
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una combinación de membranas que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 30 min en autoclave a 121 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Nota de análisis
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥1 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con 2 l y 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Información legal
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3