Key Documents
KN03A10TT1
Millipore
Opticap® XL10 Polygard® CN
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XL10 Polygard CN 0.3 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
L
33.5 cm (13.2 in.)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filtration area
0.42 m2
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
33.5 cm (13.2 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤55 mg/capsule
matrix
Polygard®-CN
pore size
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Features and Benefits
Presentación: Capa única
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: reducción de microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección de instalación del manual del usuario de las cápsulas OPTICAP® XL y las cápsulas OPTICAP® XLT
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Linkage
Sustituye a: KN0301TC1
Preparation Note
Método de esterilización
3 ciclos de 30 min en autoclave a 126 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥5 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.