KMP2G2STT1
Milligard® PES 1.2/0.2 μm nominal, Opticap® T-line 20 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Materiales
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
gamma compatible
Línea del producto
Opticap®
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
L × An
58.6 cm (23.1 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
filtración área
1.2 m2 (12.8 ft2)
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm pore size (nominal)
Adaptador
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Descripción general
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Aplicación
Características y beneficios
Envase
Otras notas
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.