Documentos
KGW3A3TTT1
Millipore
Polysep II 0,2/0,1 µm nominal, Opticap® XLT Cápsula
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 30, pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Opticap XLT30 Polysep II 1.0/0.2 μm 1-1/2 in. TC
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
material
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XLT 30
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
prefiltration: suitable
L
87.1 cm (34.3 in.)
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
filtration area
1.38 m2
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
15.2 cm (6.0 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤435 mg/capsule
matrix
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Línea T/Puerto de manómetro: Línea T
Features and Benefits
Presentación: Doble capa
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la primera página de la Guía de inspección visual y la sección de introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una combinación de membranas que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 30 min en autoclave a 121 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con descarga de ≥15 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con 15 l y 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2