Documentos clave
IPSN08132
Millipore
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
Sinónimos:
Blotting sandwich
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Immobilon®-P Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
Materiales
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
western blot: suitable
filtro L × An
8.5 cm × 13.5 cm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
capacidad
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Filter Code: IPSN
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany