IPAKMET00
Cartucho de ultrafiltración IPAK Meta® para agua purificada
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008 and 7016 ultrapure water systems fed with purified water
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Combinado con un cartucho de ultrafiltración de agua IPAK Quanta® para agua Elix (IPAKQUAEX), permite la producción de agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles de laboratorio.
Application
- Para los sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 y EQ 7008/16 alimentados con agua purificada.
- Proporciona agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles
Features and Benefits
- La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación
- El 78% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Contenido relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.