HX0296
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Sinónimos:
Hexanes, FM approval
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexanes, 98.5%, OmniSolv®
presión de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temperatura de transición
flash point -22 °C
solubilidad
0.0095 g/L
densidad
0.66 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤195 nm
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup