HTS062M
ChemiScreen Recombinant Human NMU1 Neuromedin Receptor
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Chem-1 cells
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
ChemiScreen
Chemicon®
técnicas
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
- GPCR Class: A
- Protein Target: NMU1
- Target Sub-Family: Neuromedin U
Especificaciones
Binding buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0.2% BSA, filtered and stored at 4°C.
Radioligand: [125I]-neuromedin U25 (Perkin Elmer # NEX383)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 500mM NaCl , 0.1% BSA, filtered and stored at 4°C.
Forma física
Liquid in packaging buffer:
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2