Documentos clave
H1WT2G01PP
Millipore
Carcasa monocircular gama 4000
cartridge nominal length 20 in. (50.8 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiales
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
316L stainless steel
silicone plunger seal (for valve tip)
descripción
Electropolished Ra 0.8 μm 32 μinch external
intervalo de medición de la presión interna
10 bar (145 psig / 970 kPa at 25 °C)
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
150 °C temp. limit at 3.2 bar (46 psig / 320 kPa)
L total
704.5 mm ± 3 (27.74 in. ± 0.118)
longitud nominal del cartucho
20 in. (50.8 cm)
Conexiones: D.E. × D.I. × Al
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
férula tamaño
4 in.
Puerto: D.E. × D.I. × Al
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Adaptador
plunger-type vent valve
Descripción general
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 20-inch Code 7
Single Round T-Line
Envase
Material Size: 1
Información legal
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany