H1RS2G1HNC
Carcasa monocircular gama 4000™
cartridge nominal length 50 in. (50.8 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Materiales
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L total
665.5 mm ± 3 (26.201 in. ± 0.118)
longitud nominal del cartucho
50 in. (50.8 cm)
Conexiones: D.E. × D.I. × Al
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain connection
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
férula tamaño
4 in.