GSWP047S0
SO-Pak Filters 0.22µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
hydrophilic
envase
box of 10 envelopes containing 10 pak
diám. del filtro
47 mm
tamaño de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type sport drink
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3