Documentos
GFDX203000
Millipore
Almohadilla de fibra de vidrio de diagnóstico
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Sinónimos:
Almohadilla conjugada, Almohadilla de diagnóstico de fibra de vidrio, láminas de 20 cm x 30 cm 100/envase, Almohadilla de fibra de vidrio, Almohadilla diagnóstica
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
packaging
pack of 100 sheets
Quality Level
manufacturer/tradename
SureWick®
filter L × W
20 cm × 30 cm
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Los materiales® de las almohadillas SureWick están diseñados y optimizados para su uso en las pruebas de flujo lateral que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las almohadillas de fibra de vidrio conjugada/diagnóstico SureWick® se utilizan para liberar los reactivos del detector y facilitar el flujo de la muestra a través de la membrana de flujo lateral. Este paquete contiene 100 láminas de 20 cm x 30 cm de material de la almohadilla de diagnóstico de fibra de vidrio (GFDX).
Application
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, la pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, los análisis de calidad de los productos y la sanidad animal.
Features and Benefits
  • Los materiales® de fibra de vidrio tienen bajos extraíbles y excelente consistencia.
  • Proporcionan un flujo predecible y fiable de la muestra, y entrega de los reactivos.
  • Exhiben espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Entrega y plazo de entrega rápidos.
  • Excelente soporte técnico.
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c