Documentos clave
GC0004
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
10%
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid solution, acid, TFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
5446934
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Trifluoroacetic acid solution, 0.1%
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
18 mo. (from manufacture date)
composición
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
color
APHA: ≤10
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Expiration date18 months from mfg date% V/ V Trifluoroacetic acid0.095-0.105 % V/VColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidpH at 25°CTo be recorded
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable