Documentos clave
FR139482086
Sigma-Aldrich
K-030 Red Std PS 10%
About This Item
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
Nivel de calidad
descripción
Functional Group Plain
<5% (Standard Deviation)
Formulario
microspheres
concentración
10.0%
Diámetro
0.276-0.325 μm
color
red
Envase
Polyethylene bottle
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3