FR139430087
Estapor®White Microspheres
K-020 White Std PS 10%, White microspheres 200nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinónimos:
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Estapor®
envase
bottle of 10ml-10L
concentración
10% solids
técnicas
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
color
white
Matriz
polymeric polystyrene
diámetro
0.176 - 0.225 μm±<5%
grupo funcional
(plain)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Contenido relacionado
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.