FCMAB104A4
Anti-phospho H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10 Alexa Fluor™ 488
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H10, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer10)
Información sobre el gen
human ... HIST1H3F(8968)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
is labeled with Alexa Fluor 488 and validated for use in FC.
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Histones
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Jurkat Cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable