Documentos clave
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Fluoropore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diámetro
15.5 mm
diám. del filtro
15.5 mm
grosor
≥100 μm
extraíbles gravimétricos
≤0.5%
tamaño de poro
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
punto de burbuja
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13