EZFREAG57
Kit de reactivo EZ-Fluo™
For fluorescence-based microbial detection technology
Sinónimos:
Kit de tinción basado en fluorescencia
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
packaging
pkg of -57 tests
storage condition
room temperature
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
cell
application(s)
food and beverages
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
El kit de reactivos EZ-Fluo™ forma parte del sistema de detección rápida EZ-Fluo™ para abordar cuanto antes los eventos de contaminación. El kit consta de reactivo de reconstitución, reactivo de fluorescencia, tampón de tinción, bolsa de almacenamiento de plástico y pipetas de transferencia para realizar 57 pruebas.El método EZ-Fluo™ se basa en un marcador fluorescente único, no destructivo. Después de la filtración y la incubación de los microbios recuperados, se aplica el reactivo de tinción. Al principio, el reactivo es incoloro, pero al interaccionar con células viables y cultivables, una enzima intracelular ubicua producida por las células vivas, escinde el sustrato y libera el fluoróforo. Al acumularse el fluoróforo, la señal se amplifica y se puede detectar con el lector EZ-Fluo™ .
Application
El kit de reactivos EZ-Fluo™, utilizado como parte del sistema de detección rápida EZ-Fluoez-fluo™, ofrece un método eficiente para detectar la contaminación microbiana en muestras filtrables como materias primas, muestras en proceso, productos finales y muestras medioambientales.
Features and Benefits
- Detección cuantitativa rápida y precisa de contaminantes
- El procedimiento de tinción es no destructivo
- Una alternativa fiable para la detección de contaminantes microbianos
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class