Documentos clave
EZFITEFUN1
Millipore
Sistema de filtración EZ-Fit®
1-place, For EZ-Fit® Filtration Units
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El diseño exclusivo del sistema de filtración EZ-Fit® optimiza la secuencia de trabajo y el mantenimiento, y reduce el riesgo de contaminación. Diferentes cabezales de filtración se adaptan a unidades de filtración reutilizables y desechables. Su baja altura hace que sea más cómodo de utilizar en las campanas de flujo laminar. El sistema de filtración EZ-Fit® evita la formación de biopelículas porque cada uno de sus componentes puede retirarse para una limpieza y esterilización en autoclave fáciles.
Aplicación
El sistema de filtración EZ-Fit® se utiliza para filtraciones generales de laboratorio y permite la filtración de una muestra problema. La rampa de filtración es adecuada para su utilización con las unidades de filtración EZ-Fit®.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany